Learn More
3,5-Diamino-1,2,4-triazole, 98%
Codice prodotto. 10489210 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10489210 25 g Bottiglia in vetro 25g
10511252 5 g Bottiglia in vetro 5g
10167653 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10489210 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112440250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1455-77-2 | C2H5N5 | 99.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1455-77-2
Formula molecolare C2H5N5
Molecular Weight (g/mol) 99.09
Numero MDL MFCD00005233
InChI Key PKWIYNIDEDLDCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo guanazole, 3,5-diamino-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole-3,5-diamine, 3,5-diamino-1h-1,2,4-triazole, 3,5-diamino-s-triazole, s-triazole, 3,5-diamino, 1,2,4-triazolidine, 3,5-diimino, unii-i01twm5267, ccris 3745, 3-amino-1h-1,2,4-triazol-5-ylamine
PubChem CID 15078
ChEBI CHEBI:75425
IUPAC Name 1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
SMILES C1(=NC(=NN1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Diamino-1,2,4-triazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204°C to 208°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, 193
Peso formulazione 99.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals