Learn More
3,5-Diaminobenzoic acid, 96%, may contain up to 3% moisture
Description
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,5-Diaminobenzoic acid is an analog of diatriazoate, which has been shown to have antigenicity properties towards the monoclonal antibodies. It is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Very soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3,5-Diaminobenzoic acid |
| Punto di fusione | ∼235°C (decomposition) |
| Punto d'infiammabilità | 210°C (410°F) |
| Note percentuale saggio | may contain up to 3% moisture |
| Quantità | 50 g |
| Beilstein | 2086484 |
| Indice di Merck | 14,2978 |
| Informazioni di solubilità | Very soluble in water. |
| Peso formulazione | 152.15 |
| Percent Purity | 98% |
Safety and Handling
- 3,5-Diaminobenzoic acid
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Diaminobenzoic acid