Learn More
3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021820
Click to view available options
25g; Glass bottle
Materiale o nome chimico 3, 5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
Nota nome 99%
CAS 618-56-4
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C7H8N2O2·2HCl
Formula lineare (H2N)2C6H3CO2H·2HCl
Numero MDL MFCD00012983
Quantità 25g
Beilstein 14, 453
Sinonimo 3,5-diaminobenzoic acid dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-dihydrochloride, benzoic acid, 3,5-diamino-, hydrochloride 1:2, acmc-1b2s7, 3,5-diaminobenzoicaciddihydrochloride, 3,5-diamino benzoic acid dihydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1 g/mL (20°C).
InChI Key IGPLRBRBTUNCRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)N)C(=O)O.Cl.Cl
IUPAC Name 3,5-diaminobenzoic acid;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 225.08
PubChem CID 15556789
Peso formulazione 225.08
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.