Learn More
3,5-Diaminobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Diaminobenzoic acid |
| CAS | 535-87-5 |
| Formula molecolare | C7 H8 N2 O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 3,5-diaminobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Peso formulazione | 152.0586 |