Learn More
3,5-Diaminobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30350593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350593 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD41606550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Diaminobenzoic acid
CAS 535-87-5
Formula molecolare C7 H8 N2 O2
Quantità 50 g
Sinonimo Benzoic acid, 3,5-diamino-, 3,5-Diaminobenzoic acid, 5-Carboxy-1,3-phenylenediamine, D 0294, DABA
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,8-9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(N)cc(c1)C(=O)O
IUPAC Name 3,5-diaminobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0586