Learn More
3’,5’-Dibenzyloxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30360969
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30360969 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30360969 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4179702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Dibenzyloxyacetophenone
CAS 28924-21-2
Formula molecolare C22 H20 O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo 3,5-Dibenzyloxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C22H20O3/c1-17(23)20-12-21(24-15-18-8-4-2-5-9-18)14-22(13-20)25-16-19-10-6-3-7-11-19/h2-14H,15-16H2,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1
IUPAC Name 1-[3,5-bis(phenylmethoxy)phenyl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 332.39
Peso formulazione 332.1412