Learn More
3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde |
| CAS | 14615-72-6 |
| Formula molecolare | C21H18O3 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H18O3/c22-14-19-11-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)13-21(12-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2 |
| SMILES | O=Cc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 318.36 |
| Peso formulazione | 318.1256 |