Learn More
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 226.86 |
| Percent Purity | 97% |