Learn More
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729595
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10729595 1 g Amber Glass Bottle 1g
10041674 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10051094 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10729595 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07857DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7411-23-6
Formula molecolare C2HBr2N3
Molecular Weight (g/mol) 226.859
InChI Key FRAKFBWDPXYIQO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromo-4h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3,5-dibromo, s-triazole, 3,5-dibromo, 3,5-dibromo-s-triazole, so, deblqxbskfssp@, pubchem13285, acmc-1bktu, 1h-1,4-triazole, 3,5-dibromo
PubChem CID 81904
IUPAC Name 3,5-dibromo-1H-1,2,4-triazole
SMILES C1(=NC(=NN1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 226.86
Percent Purity 97%