Learn More
3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 99%
Codice prodotto. 11450537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11450537 25 g 25g
11440537 5 g 5g
11460537 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22413.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22362-66-9 | C8H6Br2O2 | 293.942 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22362-66-9
Formula molecolare C8H6Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 293.942
Numero MDL MFCD00191992
InChI Key RCKHUOIKVIOMGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3',5'-dibromo-2'-hydroxyacetophenone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3´,5´-dibromo-2´-hydroxyacetophenone, 1-acetyl-3,5-dibromo-2-hydroxybenzene, acmc-1cp7q, 2-acetyl-4,6-dibromophenol, dibromooxochromenecarboxylicacid, 3/',5/'-dibromo-2/'-hydroxyacetophenone, ethanone,1-3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 271762
IUPAC Name 1-(3,5-dibromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3',5'-Dibromo-2'-hydroxyacetophenone
Punto di fusione 108°C to 111°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 293.95
Percent Purity 99%