Learn More
3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10361903 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Unit Size:
10g
Product Code. 10361903
Brand: Thermo Scientific BTB02697EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
CAS 90-59-5
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H4Br2O2
Formula lineare Br2C6H2(OH)CHO
Numero MDL MFCD00003318
Quantità 10 g
Sinonimo 3,5-dibromosalicylaldehyde, dalyde, 3,5-dibromosalicylaldeyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzaldehyde, 3,5-dibromosilicylaldehyde, unii-7a260pbi3a, salicylaldehyde, 3,5-dibromo, 3,5-dibromsalicylaldehyd, 3,5-dibromo salicyclic aldehyde
InChI Key JHZOXYGFQMROFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Br
IUPAC Name 3,5-dibromo-2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 279.915
PubChem CID 7024
Peso formulazione 279.91
Percent Purity 95%