Learn More
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 12387093 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12387093 5 g Bottiglia in vetro 5g
10633753 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12387093 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 301170050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2973-77-5
Formula molecolare C7H4Br2O2
Molecular Weight (g/mol) 279.92
Numero MDL MFCD00016980
InChI Key SXRHGLQCOLNZPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy, timtec-bb sbb006529, acmc-1cr6c, 3,5-dibromo-4-hydroxy benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3,5-dibromo benzaldehyde, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde, 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 18100
IUPAC Name 3,5-dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=C(Br)C=C(C=O)C=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182.0°C to 186.0°C
Colore Brown to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 279.92
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles