Learn More
3,5-Dibromo-4-methylphenol, 97%
Codice prodotto. 11350154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11350154 5 g 5g
11340154 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350154 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00660.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13979-81-2 | C7H6Br2O | 265.932 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13979-81-2
Formula molecolare C7H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 265.932
Numero MDL MFCD00013968
InChI Key AXCQKKVGMZCWPC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 55457
IUPAC Name 3,5-dibromo-4-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1Br)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromo-4-methylphenol
Punto di fusione 106°C to 110°C
Quantità 5 g
Beilstein 2249692
Sinonimo 3,5-dibromo-p-cresol, phenol, 3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-dibromo-4-methyl-phenol, phenol, dibromomethyl, acmc-20abwf, 3,5-dibromo-p-methylphenol, 3,5-dibromo-4-methyl phenol, phenol,3,5-dibromo-4-methyl, 3,5-bis bromanyl-4-methyl-phenol
Peso formulazione 265.94
Percent Purity 97%