Learn More
3,5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10677382 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10677382 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10348360 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10677382 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223735000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 75568-11-5
Formula molecolare C6H6Br2N2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 302.4
Numero MDL MFCD00012967
InChI Key QOZDVKFQMGARCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine hydrochloride, acmc-20andn, 1,2-diamino-3,5-dibromobenzene monohydrochloride, 3,5-bis bromanyl benzene-1,2-diamine hydrochloride, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediamine hydrochloride, 1,2-benzenediamine,3,5-dibromo-, hydrochloride 1:1, 3,5-dibromo-ortho-phenylenediamine monohydrochloride, 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine-hydrogen chloride 1/1, 3,5-dibromo-1,2-phenylenediaminemonohydrochloride sensitivereagentforthedeterminationofsebygc-ecd
PubChem CID 2724285
IUPAC Name 3,5-dibromobenzene-1,2-diamine;hydrochloride
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)N)N)Br.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromo-o-phenylenediamine monohydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238°C
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2C6H2(NH2)2·HCl
Quantità 500 mg
Beilstein 13, 29
Peso formulazione 302.4
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder