Learn More
3,5-Dibromoanisole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15422328 5 g 5g
15432328 250 mg 250mg
15412328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15422328 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55925.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 74137-36-3 | Molecular Formula: C7H6Br2O | Molecular Weight: 265.932 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74137-36-3
Formula molecolare C7H6Br2O
Molecular Weight (g/mol) 265.932
Numero MDL MFCD02258848
InChI Key OQZAQBGJENJMHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromoanisole, 1,3-dibromo-5-methoxy-benzene, benzene, 1,3-dibromo-5-methoxy, pubchem2009, acmc-1bh5r, ksc493q1d, 1.3-dibromo-5-methoxybenzene
PubChem CID 11021812
IUPAC Name 1,3-dibromo-5-methoxybenzene
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromoanisole
Punto di fusione 34°C to 38°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Peso formulazione 265.93
Percent Purity 97%