Learn More
3,5-Dibromoanthranilic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712274 1 g Bottiglia in vetro 1g
10228813 5 g Bottiglia in vetro 5g
10509613 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712274 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393160010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 609-85-8
Formula molecolare C7H5Br2NO2
Molecular Weight (g/mol) 294.93
Numero MDL MFCD00017087
InChI Key WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC Name 2-amino-3,5-dibromobenzoic acid
SMILES NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromoanthranilic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 235°C to 236°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 294.93
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dibromoanthranilic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.