Learn More
3,5-Dibromobenzaldehyde, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593273
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldehyde
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
56990-02-4
C7H4Br2O
263.91
MFCD00156887
ZLDMZIXUGCGKMB-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzaldehyde, benzaldehyde, 3,5-dibromo, pubchem3069, acmc-209lvd, ksc493o2p, 3,5-bis bromanyl benzaldehyde, paragos 530307, 3,5-dibromo-phenyl-methanone
622077
3,5-dibromobenzaldehyde
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromobenzaldehyde
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 86°C to 90°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare Br2C6H3C(=O)H
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,ethyl acetate,methanol
Peso formulazione 263.91
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dibromobenzaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.