Learn More
3,5-Dibromobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,5-Dibromobenzaldehyde |
| CAS | 56990-02-4 |
| Formula molecolare | C7H4Br2O |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4Br2O/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-4H |
| SMILES | Brc1cc(Br)cc(C=O)c1 |
| IUPAC Name | 3,5-dibromobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 263.91 |
| Peso formulazione | 261.8629 |