Learn More
3,5-dibromobenzamide, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032504
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
175205-85-3
C7H5Br2NO
278.931
IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
2735937
3,5-dibromobenzamide
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
175205-85-3
C7H5Br2NO
278.931
IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
2735937
3,5-dibromobenzamide
C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromobenzamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 278.93
Percent Purity 97%