Learn More
3,5-dibromobenzamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10683445
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10683445 25 g 25g
10032504 1 g 1g
10452464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10683445 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW04141EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175205-85-3
Formula molecolare C7H5Br2NO
Molecular Weight (g/mol) 278.931
InChI Key IOFGMNBDIDEBIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromo-benzoic acid amide, acmc-20andi, 3,5-dibromo-benzamide, maybridge1_007750, 3,5-bis bromanyl benzamide, 3,5-dibromobenzamide
PubChem CID 2735937
IUPAC Name 3,5-dibromobenzamide
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)Br)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromobenzamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 278.93
Percent Purity 97%