Learn More
3,5-Dibromoquinoline, 96%
Codice prodotto. 15441028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441028 250 mg 250mg
15421028 1 g 1g
15431028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15441028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54859.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101861-59-0
Formula molecolare C9H5Br2N
Molecular Weight (g/mol) 286.954
Numero MDL MFCD12024477
InChI Key IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline
PubChem CID 13659757
IUPAC Name 3,5-dibromoquinoline
SMILES C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromoquinoline
Quantità 250 mg
Peso formulazione 286.95
Percent Purity 96%