Learn More
3,5-Dibromosalicylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10142330 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10142330 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10142330 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112920250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dibromosalicylic acid
CAS 3147-55-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 225°C to 228°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H4Br2O3
Quantità 25 g
Beilstein 10,109
Indice di Merck 15,3033
Sinonimo 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
InChI Key BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
IUPAC Name 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 295.9
PubChem CID 18464
Peso formulazione 295.9
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dibromosalicylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.