Learn More
3,5-Dibromosalicylic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11491657
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11491657 25 g 25g
11401667 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491657 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25642.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3147-55-5
Formula molecolare C7H4Br2O3
Molecular Weight (g/mol) 295.914
Numero MDL MFCD00002441
InChI Key BFBZHSOXKROMBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dibromosalicylic acid, benzoic acid, 3,5-dibromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-3,5-dibromobenzoic acid, unii-t5jo5ua21h, salicylic acid, 3,5-dibromo, t5jo5ua21h, rarechem al bo 2002, attercop-chm at113669, labotest-bb lt00455167, labotest-bb lt03333482
PubChem CID 18464
IUPAC Name 3,5-dibromo-2-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C(=O)O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dibromosalicylic acid
Punto di fusione 223°C to 228°C
Quantità 25 g
Beilstein 2210805
Indice di Merck 14,3028
Peso formulazione 295.92
Percent Purity 98%