Learn More
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510701
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
2254-88-8
C2Cl2N2S
155.01
CEUHPOVLEQUFCC-UHFFFAOYSA-N
2725055
3,5-dichloro-1,2,4-thiadiazole
C1(=NSC(=N1)Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 165.0°C to 167.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5580 to 1.5600
Quantità 1 g
Sinonimo dichloro-1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3,5-dichloro, 1,2,4-thiadiazole,3,5-dichloro, 3,5-dichloro-1,2,4 thiadiazol
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water
Peso formulazione 155.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.