Learn More
3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30373425
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373425 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373425 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4319401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
CAS 73219-91-7
Formula molecolare C9H8Cl2O4
Quantità 1 g
Sinonimo 3,5-Dichloro-2,6-dimethoxybenzoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H8Cl2O4/c1-14-7-4(10)3-5(11)8(15-2)6(7)9(12)13/h3H,1-2H3,(H,12,13)
SMILES COc1c(Cl)cc(Cl)c(OC)c1C(=O)O
IUPAC Name 3,5-dichloro-2,6-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 251.06
Peso formulazione 249.98