Learn More
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11975661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11975661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11975661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438320050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
CAS 43002-22-8
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 149°C to 151°C
Colore Brown to White
Analisi elementare 39.98 to 42.03% C, 13.32 to 14.00% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula molecolare C7H6Cl2N2O
Numero MDL MFCD00221441
Quantità 5 g
Sinonimo 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-methanehydrazonoylphenol, benzaldehyde,3,5-dichloro-2-hydroxy-, hydrazone, 2,4-bis chloranyl-6-diazanylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2,4-dichloro-6-hydrazinylmethylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone
InChI Key HJIQERSFUMXSNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC=C1C=C(Cl)C=C(Cl)C1=O
IUPAC Name 2,4-dichloro-6-(hydrazinylmethylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molecular Weight (g/mol) 205.04
PubChem CID 6807126
Peso formulazione 205.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzaldehyde hydrazone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.