Learn More
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, 98%
Codice prodotto. 11479602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11479602 10 g 10g
11489602 50 g 50g
11499602 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11479602 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10732.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 54970-72-8 | C6H3Cl2NaO4S | 265.036 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54970-72-8
Formula molecolare C6H3Cl2NaO4S
Molecular Weight (g/mol) 265.036
Numero MDL MFCD00009798
InChI Key NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate, dhbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonate, dchbs, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, sodium salt, 2,4-dichlorophenol-6-sulfonic acid sodium salt, sodium 3,5-chloro-6-hydroxybenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 3,5-dichloro-2-hydroxy-, monosodium salt, 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
PubChem CID 3085077
IUPAC Name sodium;3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+]
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
Punto di fusione >300°C
Quantità 10 g
Beilstein 3640643
Peso formulazione 265.05
Percent Purity 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faresætning
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.