Learn More
3,5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10532452 1 g Amber Glass Bottle 1g
10783033 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532452 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB03983DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175135-06-5
Formula molecolare C12H5Cl4NO5S
Molecular Weight (g/mol) 417.034
Numero MDL MFCD00052029
InChI Key YNPAAILIMIGQIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 4-2-chloro-4-nitrophenoxy-3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-4-2-chloro-4-nitrophenoxy
PubChem CID 2774361
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])Cl)OC2=C(C=C(C=C2Cl)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichloro-4-(2-chloro-4-nitrophenoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 417.05
Percent Purity 97%