missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 191.01 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'