Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10548033
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10548033 10 g Amber Glass Bottle 10g
10005222 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10548033 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH00194EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 2314-36-5
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.007
Numero MDL MFCD00017605
InChI Key LIYGCLJYTHRBQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,3,5-dichloro-4-hydroxy, 2,6-dichloro-4-formylphenol, benzaldehyde,5-dichloro-4-hydroxy, 1-formyl-3,5-dichloro-4-hydroxy-benzene, 3,5-bis chloranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde
PubChem CID 16839
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 97%