Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11489743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489743 100 g 100g
11469743 5 g 5g
11479743 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489743 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12923.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3336-41-2 | C7H4Cl2O3 | 207.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3336-41-2
Formula molecolare C7H4Cl2O3
Molecular Weight (g/mol) 207.01
Numero MDL MFCD00002550
InChI Key AULKDLUOQCUNOK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diclhbz, benzoic acid, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzoic acid, pubchem3689, acmc-1cjos, epitope id:122960, 3,5-dichloro-p-salicylic acid, rarechem al be 0933, timtec-bb sbb042792, benzoic acid,5-dichloro-4-hydroxy
PubChem CID 18749
ChEBI CHEBI:53685
IUPAC Name 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(O)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic acid
Punto di fusione 265°C to 270°C
Quantità 100 g
Beilstein 2616297
Peso formulazione 207.01
Percent Purity 97%