Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30374080
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374080 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374080 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4386981G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Formula molecolare C7H4O3Cl2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 207.01
Peso formulazione 205.9537