Learn More
3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30374082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30374082 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30374082 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD438698500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-4-hydroxybenzoic Acid
CAS 3336-41-2
Formula molecolare C7H4O3Cl2
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-Hydroxy-3,5-dichlorobenzoic Acid, NSC 21185
InChI Formula InChI=1S/C7H4Cl2O3/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 207.01
Peso formulazione 205.9537