Learn More
3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid, TRC
Codice prodotto. 30369251
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369251 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369251 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD437098500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloro-4-pyridone-1-acetic acid
CAS 56187-37-2
Formula molecolare C7H5Cl2NO3
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H5Cl2NO3/c8-4-1-10(3-6(11)12)2-5(9)7(4)13/h1-2H,3H2,(H,11,12)
SMILES C1=C(C(=O)C(=CN1CC(=O)O)Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 222.03
Peso formulazione 220.9646