Learn More
3,5-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. 11491638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491638 50 g 50g
11401648 250 g 250g
11481638 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491638 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13922.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-43-7
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.013
Numero MDL MFCD00007774
InChI Key UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC Name 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloroaniline
Punto di fusione 49°C to 53°C
Densità 1.58
Punti di ebollizione 259°C to 260°C (741 mmHg)
Punto d'infiammabilità 133°C (271°F)
Quantità 50 g
Numero UN UN3442
Beilstein 636492
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%