Learn More
3,5-Dichloroaniline, 98%
Codice prodotto. 10030810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10030810 500 g Bottiglia in vetro 500g
10429600 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10030810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113125000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 626-43-7 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-43-7
Formula molecolare C6H5Cl2N
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Numero MDL MFCD00007774
InChI Key UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,5-dichloro, m-dichloroaniline, aniline, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzenamine, 3,5-dichloro benzenamine, unii-oz75zm1s3g, 3,5-dichloranilin, 3,5 dichloraniline, ccris 2396, 3,5-dichloro aniline
PubChem CID 12281
ChEBI CHEBI:19904
IUPAC Name 3,5-dichloroaniline
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichloroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 49.0°C to 53.0°C
Colore White to Brown
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 260.0°C (741.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 133°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3NH2
Quantità 500 g
Beilstein 12, 626
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/L (26°C). Other solubilities: 26.8g/L n-hexane (20°C),soluble in most organic solvents
Viscosità 2.1 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 162.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichloroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.