Learn More
3,5-Dichlorobenzenamine, TRC
Codice prodotto. 30134401
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134401 100 g 100g
18021930 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134401 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD431855100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-43-7
Formula molecolare C6 H5 Cl2 N
Molecular Weight (g/mol) 162.02
Sinonimo Aniline, 3,5-dichloro- (7CI,8CI), 3,5-Dichlorobenzenamine, 3,5-DCA, 3,5-Dichloroaniline, 3,5-Dichlorolaniline, 3,5-Dichlorophenylamine
IUPAC Name 3,5-dichloroaniline
SMILES Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichloroaniline
Nomi componenti o analita 3,5-Dichloroaniline
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Pharmaceutical
Quantità 100 g
Peso formulazione 160.9799