Learn More
3,5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3, 5-dichlorobenzene-1-carbohydrazide |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 205.04 |
Percent Purity | 97% |