Learn More
3,5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10059591
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10059591 1 g Amber Glass Bottle 1g
10203532 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10059591 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB00407DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 22978-61-6
Formula molecolare C7H7Cl3N2
Molecular Weight (g/mol) 225.50
Numero MDL MFCD00173785
InChI Key FFLPJEKRAYZAMU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobenzimidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide hydrochloride, 3,5-dichlorobenzamidine hydrochloride, 3,5-dichloro-benzamidine hydrochloride, bestipharma 538-443, 3,5-dichlorobenzenecarboxamidine, chloride, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hcl, 3,5-dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochlorid, 3,5-bis chloranyl benzenecarboximidamide hydrochloride
PubChem CID 2743159
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Cl2C6H3C(=NH)NH2·HCl
Quantità 1 g
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzenecarboximidamide;hydrochloride
Peso formulazione 225.51
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche