Learn More
3,5-Dichlorobenzeneboronic acid, 98+%
Codice prodotto. 11499787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499787 5 g 5g
11489787 1 g 1g
11409797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11499787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22765.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 67492-50-6 | C6H5BCl2O2 | 190.814 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67492-50-6
Formula molecolare C6H5BCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.814
Numero MDL MFCD00051935
InChI Key DKYRKAIKWFHQHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorophenyl boronic acid, 3,5-dichlorobenzeneboronic acid, 3,5-dichlorophenyl boranediol, 3,5-dichlophenylboronic acid, 3,5-dichloro phenylboronic acid, 3,5-dichlorobenzene boronic acid, 3,5-dichlorophenyl dihydroxyborane, boronic acid, b-3,5-dichlorophenyl, 3,5-dichlorophenylboronicacid
PubChem CID 2734331
IUPAC Name (3,5-dichlorophenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)Cl)Cl)(O)O
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzeneboronic acid
Punto di fusione ∼315°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 7581091
Peso formulazione 190.82
Percent Purity ≥98%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.