Learn More
3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11494453
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494453 1 g 1g
11404463 5 g 5g
11414463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494453 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11003.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 705-21-5 | C6H3Cl3O2S | 245.50 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 705-21-5
Formula molecolare C6H3Cl3O2S
Molecular Weight (g/mol) 245.50
Numero MDL MFCD00051698
InChI Key RJSQINMKOSOUGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulphonyl chloride, 3,5-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,5-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichlorophenyl chlorosulfone, 3,5-dichlorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,5-dichloro, pubchem5120, acmc-209oey, ksc377a3t
PubChem CID 522388
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 30°C to 33°C
Punti di ebollizione 158°C to 160°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1528657
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 245.51
Percent Purity 97%