Learn More
3,5-Dichlorobenzenethiol, 97%
Codice prodotto. 11975751 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11975751 5 g Bottiglia in vetro 5g
11965751 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11975751 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435680050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17231-94-6 | C6H4Cl2S | 179.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17231-94-6
Formula molecolare C6H4Cl2S
Molecular Weight (g/mol) 179.07
InChI Key WRXIPCQPHZMXOO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichlorothiophenol, 3,5-dichloro thiophenol, 3,5-dichlorobenzenthiol, 3,5-dichlorobenzene-1-thiol, pubchem6804, 3,5-dichloro-thiophenol, 3,5-dichloro-benzenethiol, acmc-209e4e, 3,5-dichlorophenyl mercaptan, benzenethiol, 3,5-dichloro
PubChem CID 2736096
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzenethiol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)S
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichlorobenzenethiol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 65°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 270°C to 272°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3SH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 179.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichlorobenzenethiol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.