Learn More
3,5-Dichlorobenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11452168
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452168 100 g 100g
11432168 5 g 5g
11442168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452168 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15168.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 51-36-5 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-36-5
Formula molecolare C7H4Cl2O2
Molecular Weight (g/mol) 191.007
Numero MDL MFCD00002494
InChI Key CXKCZFDUOYMOOP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzoic acid, unii-7baa7r70gn, 7baa7r70gn, ccris 8611, acmc-209ktc, 3,5-dichlorobenzoicacid, 3,5-dichlorobenzic acid, 3 5-dichlorobenzoic acid, dsstox_cid_4981
PubChem CID 5811
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzoic acid
Punto di fusione 185°C to 187°C
Quantità 100 g
Beilstein 2044776
Peso formulazione 191.01
Percent Purity 99%