Learn More
3,5-Dichlorobenzoyl chloride, 96%
Codice prodotto. 11460538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11460538 25 g 25g
11450538 5 g 5g
11470538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24676.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-62-6 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-62-6
Formula molecolare C7H3Cl3O
Molecular Weight (g/mol) 209.45
Numero MDL MFCD00009817
InChI Key GGHLXLVPNZMBQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoyl chloride, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzoylchloride, dichlorobenzoylchloride 3,5-, pubchem10805, dsstox_cid_7506, acmc-209h6l, dsstox_rid_78478, dsstox_gsid_27506, ksc204k6p, 3,5-dichloro benzoyl chloride
PubChem CID 76191
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzoyl chloride
Punto di fusione 24°C to 28°C
Densità 1.478
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità 137°C (278°F)
Indice di rifrazione 1.582
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 1940681
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 209.46
Percent Purity 96%