Learn More
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide, Mikromol™
Codice prodotto. 30049269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30049269 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049269 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0922.290025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
CAS 99567-74-5
Nomi componenti o analita 3,5-Dichlorobenzoyl Cyanide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H3 Cl2 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Benzeneacetonitrile, 3,5-dichloro-α-oxo-, 3,5-Dichlorobenzoyl cyanide
InChI Formula InChI=1S/C8H3Cl2NO/c9-6-1-5(8(12)4-11)2-7(10)3-6/h1-3H
SMILES Clc1cc(Cl)cc(c1)C(=O)C#N
IUPAC Name 3,5-dichlorobenzoyl cyanide
Molecular Weight (g/mol) 200.0215
Quantità 25 mg
Peso formulazione 198.9592 g/mol