Learn More
3,5-Dichlorobenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11465633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465633 25 g 25g
11455633 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11465633 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13527.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60211-57-6 | C7H6Cl2O | 177.024 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60211-57-6
Formula molecolare C7H6Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 177.024
Numero MDL MFCD00004634
InChI Key VSNNLLQKDRCKCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 43236
IUPAC Name (3,5-dichlorophenyl)methanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorobenzyl alcohol
Punto di fusione 76°C to 80°C
Quantità 25 g
Beilstein 1936389
Sinonimo 3,5-dichlorobenzyl alcohol, 3,5-dichlorophenyl methanol, benzenemethanol, 3,5-dichloro, 3,5-dichlorobenzylalcohol, 3,5-dichlorobenzylic alcohol, 3,5-dichlorobenzenemethanol, 3,5-dicholorbenzylalcohol, 3,5-dichlorophenyl methan-1-ol, 3, 5-dichlorobenzyl alcohol, pubchem4908
Peso formulazione 177.03
Percent Purity 98%