Learn More
3,5-Dichlorobenzylamine, 97%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 454850010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 39989-43-0 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Quantità 1g
Codice prodotto. 15322052
  • 49.20€ / 1g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 05-03-2019
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
39989-43-0
176.04
3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
(3,5-dichlorophenyl)methanamine
C7H7Cl2N
ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
457602
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CN
Specifica
3,5-Dichlorobenzylamine
Authentic
1.32
1g
C7H7Cl2N
3,5-dichlorobenzylamine, 3,5-dichlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-benzylamine, 1-3,5-dichlorophenyl methanamine, 3,5-dichlorophenyl methylamine, pubchem23431, 3.5-dichlorobenzylamine, acmc-1cthv, integrase inhibitor, r1 4
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)CN
176.04
176.05
1.3200g/mL
1.575
116.0°C (10.0 mmHg)
39989-43-0
Cl2C6H3CH2NH2
ICIJWOWQUHHETJ-UHFFFAOYSA-N
(3,5-dichlorophenyl)methanamine
457602
97%
Videos