Learn More
3',5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4812888
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
885267-95-8
C12H7Cl3O2S
321.61
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride
3771398
4-(3,5-dichlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
885267-95-8
C12H7Cl3O2S
321.61
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride
3771398
4-(3,5-dichlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Materiale o nome chimico 3', 5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Punto di fusione 102°C to 106°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 321.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3',5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.