Learn More
3,5-Dichlorophenol, 98%
Codice prodotto. 11488226
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488226 50 g 50g
11309529 5 g 5g
11319529 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488226 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15328.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 162.997 g/mol
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,5-Dichlorophenol is used as pharmaceutical intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol, ethyl ether and petroleum ether.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-35-5
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 162.997
Numero MDL MFCD00002259
InChI Key VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC Name 3,5-dichlorophenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,5-Dichlorophenol
Punto di fusione 63°C to 68°C
Punti di ebollizione 233°C
Odore Phenol-like
Quantità 50 g
Numero UN UN2020
Beilstein 1906458
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Very soluble in ethanol,ethyl ether and petroleum ether.
Peso formulazione 163
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dichlorophenol