Learn More
3,5-Dichlorophenol, 99%
Codice prodotto. 10776192 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10776192 10 g Bottiglia in vetro 10g
10145583 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10776192 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 113610100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-35-5 | C6H4Cl2O | 163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-35-5
Formula molecolare C6H4Cl2O
Molecular Weight (g/mol) 163
Numero MDL MFCD00002259
InChI Key VPOMSPZBQMDLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenol, 3,5-dichloro, 3,5-dichloro-phenol, unii-fg32l88ko9, 3,5 dichlorophenol, ccris 5905, 3,5-dichloro phenol, pubchem3699, acmc-209mar, dsstox_cid_5006, dsstox_rid_77624
PubChem CID 11571
IUPAC Name 3,5-dichlorophenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 5-Dichlorophenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 233°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Cl2C6H3OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 190
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,dmso
Peso formulazione 163
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Crystalline Mass
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,5-Dichlorophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.